Learn More
L-Methionin, 99+%, Pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423520 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11423520 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11423520 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210229101
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aminosäurederivat für Labor- und Forschungsanwendungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine
CAS 63-68-3
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Summenformel C5H11NO2S
MDL-Nummer MFCD00063097 MFCD00801344
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
Menge 1 kg
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Formelmasse 149.21
Physikalische Form Kristallpulver