Learn More
L-Methionin, 99+%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431931 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11431931 25 g
11441931 100 g
11451931 500 g
11461931 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11431931 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219470725
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 63-68-3
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine, 99+%
Menge 25 g
Formelmasse 149.2
Reinheit (%) 100%
Güte Zellkultur
Physikalische Form Crystals