Learn More
L-Methioninamid-Hydrochlorid, 98 %, ACROS Organics
Marke: Acros Organics 426710050
Additional Details : CAS : 16120-92-6 Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
16120-92-6 | |
184.69 | |
l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride | |
(2S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanamid;hydrochlorid |
C5H12N2OS·HCl | |
PWCBMJHINDTXGV-WCCKRBBISA-N | |
18531008 | |
CSCCC(C(=O)N)N.Cl |
Spezifikation
L-Methioninamide hydrochloride | |
5g | |
97.5 to 102.5% (Argentometry) | |
CH3SCH2CH2CH(CNH2)CONH2·HCl | |
PWCBMJHINDTXGV-WCCKRBBISA-N | |
(2S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanamid;hydrochlorid | |
18531008 | |
98% |
Glasflasche | |
16120-92-6 | |
C5H12N2OS·HCl | |
l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride | |
CSCCC(C(=O)N)N.Cl | |
184.69 | |
184.69 |
Sicherheit und Handhabung
- L-Methioninamide hydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.