Learn More
l-Menthon, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10308250 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10792051 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10308250 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 203610250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14073-97-3
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00001634,MFCD00136033
InChI-Schlüssel NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonym --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
IUPAC-Name (2S,5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material l-Menthone
Namenshinweis 85%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 207°C to 210°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.453
Menge 25 mL
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Merck Index 15, 5906
Relative Dichte 0.89
Spezifischer Drehzustand −6° (20°C c=4,ethanol)
Spezifische Drehung -6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,miscible with ethanol and,ethyl ether
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • l-Menthone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.