Learn More
Acide L-(-)-malique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475479 2.5 kg 2.50kg
15455479 100 g 100g
15465479 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15475479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63221.A4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.96 CHF
    207.65 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 24.31 CHF
    10% Rabatt
 Article restreint
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
L-(-)-Malic acid is used as a food additive, Selective α-amino protecting reagent for amino acid derivatives. Versatile synthon for the preparation of chiral compounds including κ-opioid receptor agonists, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 analogue, and phoslactomycin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide malique L-(-)- est utilisé comme additif alimentaire, sélectif α-amino réactif protecteur pour les dérivés d’acides aminés. Synthon polyvalent pour la préparation de composés chiraux y compris les agonistes des récepteurs des opioïdes κ 1, α ; ,25-analogue de la dihydroxyvitamine D 3 et la phoslactomycine B.
Solubilité
Soluble dans l’eau (363 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-67-6
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.087
Numéro MDL MFCD00064213
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
CID PubChem 222656
ChEBI CHEBI:30797
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxybutanedioïque
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Malic acid
Point de fusion 100°C to 106°C
Couleur Blanc
Densité 1.6
Point d’éclair 220°C (428°F)
Quantité 2.5 kg
Beilstein 1723541
Merck Index 14,5707
Informations sur la solubilité Soluble in water(363g/L).
Rotation optique −26° (c=5.5 in pyridine)
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.