Learn More
L-Lysine, TRC
Artikelnummer. 30137374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137374 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30137374 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4688951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-87-1
Summenformel C6 H14 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
Synonym L-Lysine, Lysine, L- (8CI), (+)-S-Lysine, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid, (S)-Lysine, (S)-α,ε-Diaminocaproic acid, 2,6-Diaminohexanoic acid, Aminutrin, Biolys, Hexanoic acid, 2,6-diamino-, (S)-, L-(+)-Lysine, L-2,6-Diaminocaproic acid, L-Lys, L-Norleucine, 6-amino-, LLB 50, Lysine, Lysine acid, Malandil, h-Lys-oh, α-Lysine
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäure
SMILES NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Lysine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Menge 1 g
Formelmasse 146.1055
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur