missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals L-Lysin Monohydrochlorid, Zellkultur-Reagenz

Artikelnummer. p-7042315
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15430227

Marke: Thermo Scientific Chemicals J62099.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 657-27-2
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäurehydrochlorid
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Lysine monohydrochloride
Farbe Weiß
Beilstein 3563889
Merck Index 14,5636
Menge 100 g
Formelmasse 182.65
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt