Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysin-Monohydrochlorid, ≥99 %
Artikelnummer. 10274930 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10274930
Marke: Thermo Scientific Chemicals 125220010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-27-2
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Lysine monohydrochloride
Schmelzpunkt 263.0°C to 264.0°C
Farbe Weiß
Fremdaminosäuren 0.5% max. (TLC, 50μgspotting)
Schwermetalle (als Pb) 15ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 30ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Spezifische Drehung + 21.00
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 5697
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 65 g/100 mL (20°C).
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäurehydrochlorid
Spezifischer Drehzustand +21° (20°C c=8,6N HCl)
Menge 1 kg
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle