Learn More
L-Lysin-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499963 25 g 25 Gramm
11409973 100 g 100 Gramm
11419973 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499963 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13040.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.68 CHF
    50.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 12.03 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39665-12-8 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
L-Lysine is an essential proteinogenic alfa amino acid used in various applications such as non-animal sourced supplement in cell culture media. It acts as a substrate of enzymes like L-lysine oxidase as well as a component of poly-lysine polymers. It is also involved in the studies of glycation mechanism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Lysin ist eine essentielle proteinogene Alfa-Aminosäure, die in verschiedenen Anwendungen wie nicht-tierischem Zusatz in Zellkulturmedien verwendet wird. Sie dient als Substrat von Enzymen wie L-Lysinoxidase sowie als Bestandteil von Polylysinpolymeren. Sie ist auch an Studien zum Glykationsmechanismus beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39665-12-8
Summenformel C6H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.21
MDL-Nummer MFCD00151035
InChI-Schlüssel HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Synonym l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine monohydrate
Schmelzpunkt 210°C (decomposition)
Beilstein 1722531
Merck Index 14,5636
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hydrochloric acid.
IUPAC-Name 2,6-Diaminohexanosäure-Hydrat
Menge 25 g
Formelmasse 164.21 (146.19 Anhydrous)
Optische Drehung +22.5° (c=2 in 6M HCl)
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Reinheit (%) 97%