Learn More
L-Lysinmethylesterdihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30475522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475522 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475522 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46890010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 26348-70-9
Summenformel C7H18Cl2N2O2
Menge 10 g
Synonym L-Lysine Methyl Ester DiHydrochloride, Methyl L-Lysinate Hydrochloride, NSC 83256
InChI-Formel InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
IUPAC-Name Methyl (2S)-2,6-diaminohexanoat;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 233.14
Formelmasse 232.0745