missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals L-Lysin-Methylester-Dihydrochlorid, 99 %

Artikelnummer. p-7024018
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11423677

Marke: Thermo Scientific Chemicals A18157.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 26348-70-9 | C7H18Cl2N2O2 | 233.13 g/mol

L-Lysine methyl ester dihydrochloride is used in the production of lysine methyl ester based cationic surfactants and hydrogels.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
L-Lysin-Methylester-Dihydrochlorid wird bei der Herstellung von kationischen Tensiden und Hydrogelen auf Lysin-Methylester-Basis verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 26348-70-9
Summenformel C7H18Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 233.13
MDL-Nummer MFCD00039067
InChI-Schlüssel SXZCBVCQHOJXDR-ILKKLZGPSA-N
Synonym l-lysine methyl ester dihydrochloride, h-lys-ome.2hcl, methyl l-lysinate dihydrochloride, l-lysine methyl ester 2hcl, s-methyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl l-lysinate hcl, lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, h-lys-ome
PubChem CID 117778
IUPAC-Name Methyl (2S)-2,6-diaminohexanoat;dihydrochlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCCN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Beilstein 5302183
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 233.14
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt