Learn More
L-Lysinhydrochlorid (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10438733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10438733 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10438733 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP386100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine Hydrochloride
Schmelzpunkt 263°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 657-27-2
Arsen (As) 1ppm max.
Farbe Weiß
Chlorid 19.12 to 19.51%
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 100.5 %
Verlust bei Trocknung 0.4% max.
Sonstige Aminosäuren Chromatographically not detectable
Summenformel C6H15ClN2O2
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00064564 MFCD00081870
Glührückstand 0.1% max.
Spezifische Drehung 20.7 to 21.5° (+ or -)
Merck Index 15, 5697
Lösungszustand (%T) 98.0% min.
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
Alpha-Vektor Lysine Hydrochloride
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäurehydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 182.648
Menge 100 g
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 98.5 to 100.5%
Physikalische Form Fest