missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Lysinhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30012400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012400 250 g 250 Gramm
30007180 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012400 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL468915250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 657-27-2
Summenformel C6 H14 N2 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
Synonym L-Lysine, hydrochloride (1:1), L-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, L- (8CI), Bovi-Lysine, Darvyl, L-(+)-Lysine monohydrochloride, L-Gen, L-Lysine hydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, Lyamine, Lysine hydrochloride, Lysine monohydrochloride, Lysion, NSC 9253, Relys, Lysine hydrochloride, (S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäurehydrochlorid
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Lysine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Menge 250 g
Formelmasse 182.0822
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.