Learn More
L-Lysinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30007180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007180 100 g 100 Gramm
30012400 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007180 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL468915100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-27-2
Summenformel C6 H14 N2 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
Synonym L-Lysine, hydrochloride (1:1), L-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, L- (8CI), Bovi-Lysine, Darvyl, L-(+)-Lysine monohydrochloride, L-Gen, L-Lysine hydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, Lyamine, Lysine hydrochloride, Lysine monohydrochloride, Lysion, NSC 9253, Relys, Lysine hydrochloride, (S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäurehydrochlorid
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Menge 100 g
Formelmasse 182.0822
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.