Learn More
L-Lysinhydrochlorid, 99+%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491901 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11491901 500 g
11481901 100 g
11401911 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491901 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219469790
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 657-27-2
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.648
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC-Name (2S)-2,6-Diaminohexansäurehydrochlorid
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine, 99+%
Namenshinweis Hydrochlorid
Menge 500 g
Formelmasse 182.6
Güte Zellkultur
Physikalische Form Crystals