Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin, 98 %
Product Code. 15414639
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15414639 100 g 100 Gramm
15404639 25 g 25 Gramm
15424639 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15414639 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J62225.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
L-Lysine is an essential amino acid used in human nutrition. It plays a vital role in calcium absorption, building muscle protein and recovering from surgery or sports injuries. It is used for the treatment of herpes infections and cold sores. Its derivatives lysine acetylsalicylate is utilized to treat pain as well as to detoxify the body after heroin use. It is an important additive to animal feed. Further, it is used in many foods, especially red meats, fish and dairy products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Lysin ist eine essentielle Aminosäure, die in der menschlichen Ernährung verwendet wird. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Calciumabsorption, beim Aufbau von Muskelproteinen und bei der Genesung von Operationen oder Sportverletzungen. Sie wird zur Behandlung von Herpesinfektionen und Lippenherpes eingesetzt.. Ihre Derivate Lysinacetylsalicylate werden zur Behandlung von Schmerzen sowie zur Entgiftung des Körpers nach Heroinkonsum verwendet. Sie ist ein wichtiger Zusatzstoff für Tierfutter. Darüber hinaus wird sie in vielen Lebensmitteln verwendet, insbesondere in rotem Fleisch, Fisch und Milchprodukten.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol, Ethylether, Aceton, Benzol und einem handelsüblichen neutralen Lösungsmittel.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-87-1
Summenformel C6H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00064433
InChI-Schlüssel KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
SMILES NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Lysine
Schmelzpunkt 215°C
Farbe Weiß
Beilstein 1722531
Merck Index 14,5636
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvent.
IUPAC-Name 2,6-Diaminohexansäure
Menge 100 g
Formelmasse 146.19
Optische Drehung +26° (c=2 in 6M HCl)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver