Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin, 98 %
Artikelnummer. p-3776610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10016203
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-87-1
Summenformel C6H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00064433
InChI-Schlüssel KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäure
SMILES NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine
Schmelzpunkt 214.0°C to 216.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung +23.0° to +27.0° (20°C, 589nm) (C=2, 1N HCl)
Wasser 3% max.
Menge 100 g
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle