Learn More
Thermo Scientific™ L-Lysine-2HCl, 13C6 for SILAC
Artikelnummer. p-7184497 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11854191
Marke: Thermo Scientific™ 89988
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Untersuchen Sie die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit Massenvarianten von Lysin, Arginin und anderen Aminosäuren, um eine stabile Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur durchzuführen.
Thermo Scientific™ Heavy and Light Amino Acids werden verwendet, um gezielt die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie unter Verwendung von Quantifizierungskits zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zu analysieren.
SILAC ist ein leistungsstarkes Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung relativer differenzieller Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die In-vivo-metabolische Integration von “schweren“ 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteine, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Leistungsmerkmale:
  • Effizient – 100%iger Markierungseinbau in Proteine lebender Zellen
  • Flexibel – Unterschiedliche Isotope schwerer und/oder leichter Aminosäuren für Arginin, Lysin, Leucin und Prolin ermöglichen die Quantifizierung von Peptiden aus Proteasen in MS-Qualität
  • Multiplex-fähig – Mehrere alternative Isotope von Arginin und Lysin zur Analyse diverser Behandlungsbedingungen in jedem Experiment verfügbar
  • Hochwertige Supplemente – Schwere Aminosäuren mit > 99 % Isotopenreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Aminosäuren
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Marker oder Farbstoff Massenisotope von Aminosäuren
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial Zellen
Endprodukttyp Protein
Nachweisverfahren Massenspektrometrie
Arbeitsablaufschritt Proteinmarkierung
Menge 50 mg
Form Fest