missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Leucin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7040249
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15486438

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59980.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2748-02-9 | C3H10NO | 76.12 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2748-02-9
MDL-Nummer MFCD00038906

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Summenformel C10H22ClNO2
Beilstein 3697141
Synonym h-leu-otbu.hcl, l-leucine tert-butyl ester hydrochloride, h-leu-otbu hcl, l-leucine t-butyl ether hcl salt, l-leucine t-butyl ester hydrochloride, l-leucine tert-butyl ester hcl, tert-butyl l-leucinate hydrochloride, s-tert-butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, tert-butyl 2s-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-obut hcl
InChI-Schlüssel RFUWRXIYTQGFGA-QRPNPIFTSA-N
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name Tert-butyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 223.74
Menge 1 g
PubChem CID 12451443
Formelmasse 223.74
Optische Drehung +12° (c=2 in DMF)
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt