Learn More
L-Leucin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486438
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15486438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59980.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2748-02-9 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2748-02-9
MDL-Nummer MFCD00038906
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Summenformel C10H22ClNO2
Beilstein 3697141
Synonym h-leu-otbu.hcl, l-leucine tert-butyl ester hydrochloride, h-leu-otbu hcl, l-leucine t-butyl ether hcl salt, l-leucine t-butyl ester hydrochloride, l-leucine tert-butyl ester hcl, tert-butyl l-leucinate hydrochloride, s-tert-butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, tert-butyl 2s-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-obut hcl
InChI-Schlüssel RFUWRXIYTQGFGA-QRPNPIFTSA-N
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name Tert-butyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 223.74
Menge 1 g
PubChem CID 12451443
Formelmasse 223.74
Optische Drehung +12° (c=2 in DMF)
Reinheit (%) 98%