Beschreibung
- Leucin wurde als molekularer Marker bei der Gewinnung von DNA aus paläontologischen Proben für die PCR-Analyse verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-LEUCINE |
| Schmelzpunkt | 295 °C (Literatur) |
| Farbe | Weiß |
| Strukturformel | C6H13NO2 |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser (25 mg/ml); nur sparsam in Alkohol. |
| Formelmasse | 131.18 |
| Güte | Not Available |
| Physikalische Form | Pulver |