Learn More
L-Leucine-Ehylester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046110
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11327936
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13147.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2743-40-0 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
L-Leucine ethyl ester hydrochloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Leucinethylester-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2743-40-0
Summenformel C8H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
MDL-Nummer MFCD00034879
InChI-Schlüssel QIGLJVBIRIXQRN-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-leucine ethyl ester hydrochloride, ethyl l-leucinate hydrochloride, h-leu-oet.hcl, s-ethyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, l-leucine ethyl ester hcl, h-leu-oet inverted exclamation mark currencyhcl, leucine, ethyl ester hydrochloride, h-leu-oet, leucine ethyl ester hydrochloride, leu-oet hcl
PubChem CID 11658447
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 134°C to 137°C
Beilstein 3994312
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Wasserstoffethyl-2-Amino-4-Methylpentanoat-Chlorid
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 195.69
Optische Drehung +18° (c=5 in Ethanol)
Reinheit (%) 97%