Learn More
L-Leucine-Ehylester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337936 25 g 25 Gramm
11327936 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13147.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2743-40-0 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
L-Leucine ethyl ester hydrochloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Leucinethylester-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2743-40-0
Summenformel C8H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
MDL-Nummer MFCD00034879
InChI-Schlüssel QIGLJVBIRIXQRN-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-leucine ethyl ester hydrochloride, ethyl l-leucinate hydrochloride, h-leu-oet.hcl, s-ethyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, l-leucine ethyl ester hcl, h-leu-oet inverted exclamation mark currencyhcl, leucine, ethyl ester hydrochloride, h-leu-oet, leucine ethyl ester hydrochloride, leu-oet hcl
PubChem CID 11658447
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 134°C to 137°C
Beilstein 3994312
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoat; Hydrochlorid
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 195.69
Optische Drehung +18° (c=5 in Ethanol)
Reinheit (%) 97%