Learn More
L-Leucin, 99.42 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11319019 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319019 25 g -
11329019 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319019 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210215801
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 61-90-5
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00002617
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.9942
Dichte 1.293g/mL
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylpentansäure
Menge 25 g
Formelmasse 131.18
Physikalische Form Kleine, schimmernde Platten oder kristallines Pulver