Learn More
L-Leucin, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15895308 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15895308 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15875168 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15885308 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15895308 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J18280.A7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-90-5
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00002617
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-Name (2 S)-2-Amino-4-Methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine
Schmelzpunkt >300°C
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 1721722
Dichte 1.293
Menge 5 kg
Formelmasse 131.17
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Relative Dichte 1.293
Physikalische Form Kristallpulver