Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin 7-Amido-4-Methylcoumarin-Hydrat
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Leucine 7-amido-4-methylcoumarin hydrate |
| CAS | 66447-31-2 |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Summenformel | C16H20N2O3 |
| MDL-Nummer | MFCD04966490 |
| Synonym | h-leu-amc, 7-leucylamido-4-methylcoumarin, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-methyl-2-oxochromen-7-yl pentanamide, l-leucine 7-amido-4-methylcoumarin hydrate, s-2-amino-4-methyl-n-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl pentanamide, l-leu-amc, l-l-amc, leu-mca, ambotzhaa1181, h-leu-mca free base |
| InChI-Schlüssel | GTAAIHRZANUVJS-ZDUSSCGKSA-N |
| SMILES | CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C2C(C)=CC(=O)OC2=C1 |
| IUPAC-Name | (2S)-2-amino-4-methyl-N-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)pentanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 288.35 |
| Mehr anzeigen |