Learn More
L-Leucin-4-nitroanilid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474034 5 g 5 Gramm
11464034 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474034 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11994.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.64 CHF
    191.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 44.99 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
It is used to detect/evaluate functionality of amino peptidases. The compound is used in an ELISA assay to detect biological functionality of chicken amino peptidase produced by E. coli. It is also employed to characterize the native IRAP (placental leucine amino peptidase). Leu-pNA, Chromogenic Substrate is documented for use with pure samples as well as cell extracts in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird verwendet, um die Funktionalität von Amino-Peptidasen zu erkennen/bewerten. Die Verbindung wird in einem ELISA-Assay verwendet, um die biologische Funktionalität der von E. coli hergestellten Hühner-Amino-Peptidase zu ermitteln. Es wird auch zur Charakterisierung der nativen IRAP (plazentale Leucin-Amino-Peptidase) eingesetzt. Leu-pNA, chromogenes Substrat ist für die Verwendung mit reinen Proben sowie Zellextrakten in vitro dokumentiert.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (>100 mM) und Methanol (>25 mM).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter an einem gut belüfteten Ort fest verschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4178-93-2
Summenformel C12H17N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 251.29
MDL-Nummer MFCD00063681
InChI-Schlüssel AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-N
Synonym l-leucine-4-nitroanilide, h-leu-pna, l-leucine-p-nitroanilide, s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, s, l-leucyl-p-nitroanilide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, 2s, h-leu-pna.hcl, l-leu p-nitroanilide
PubChem CID 2733285
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-methyl-N-(4-nitrophenyl)pentanamid
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine-4-nitroanilide
Schmelzpunkt 89°C to 90°C
Beilstein 2218433
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO (>100 mM),and methanol (>25 mM).
Menge 5 g
Formelmasse 251.29
Reinheit (%) 99%