Learn More
L-Lactid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13408648 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13408648 25 g 25 Gramm
13498638 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13408648 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449210250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4511-42-6 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4511-42-6
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
MDL-Nummer MFCD00070594
InChI-Schlüssel JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-lactide, 3s,6s-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, l---lactide, lactide, l, l-dilactide, 3s-cis-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, ll-lactide, unii-ij13to4no1, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, 3s,6s, ij13to4no1
PubChem CID 107983
IUPAC-Name (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-Dioxan-2,5-Dion
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lactide
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Siedepunkt 255°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Lactide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke