Learn More
L-Lactid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813520
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
4511-42-6
C6H8O4
144.13
MFCD00070594
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
l-lactide, 3s,6s-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, l---lactide, lactide, l, l-dilactide, 3s-cis-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, ll-lactide, unii-ij13to4no1, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, 3s,6s, ij13to4no1
107983
(3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-Dioxan-2,5-Dion
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
4511-42-6
C6H8O4
144.13
MFCD00070594
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
l-lactide, 3s,6s-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, l---lactide, lactide, l, l-dilactide, 3s-cis-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, ll-lactide, unii-ij13to4no1, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, 3s,6s, ij13to4no1
107983
(3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-Dioxan-2,5-Dion
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Lactide
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Siedepunkt 255°C
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Lactide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.