Learn More
L-Milchsäure-Natriumsalz, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11995051
Marke: Thermo Scientific Acros 439220500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-56-1
Summenformel C3H5NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 112.06
Synonym sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lactic acid sodium salt
Schmelzpunkt 161.6°C to 165°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CH(OH)CO2Na
Formelmasse 112.06
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein