Learn More
L-(+)-Milchsäure-Lithiumsalz, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11398989 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11398989 100 g
11388989 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398989 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210213480
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 867-55-0
Summenformel C3H5LiO3
Molekulargewicht (g/mol) 96.01
InChI-Schlüssel GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC-Name Lithium;2-Hydroxypropanoat
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Lactic acid lithium salt
Farbe Weiß
Formelmasse 96.1
Reinheit (%) 99%
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver