Learn More
L-Milchsäure, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377986 100 g 100 Gramm
11357986 5 g -
11367986 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13242.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.20 CHF
    503.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 57.55 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Nützliches chirales Synthon, Baustein für Depsipeptide. L-Milchsäure ist ein Zwischenprodukt bei der Fermentation von Zucker. Spielt eine entscheidende Rolle in mehreren biochemischen Prozessen. Ist ein wichtiger Bestandteil in verarbeiteten Lebensmitteln wie Joghurt, Hüttenkäse, Koumiss und Kombucha. Gibt den sauren Geschmack von Sauerteigbroten. Findet Anwendung in Pharmazeutika zur Herstellung wasserlöslicher Laktate, topischer Präparate und Kosmetika. Dient als Konservierungsmittel, Aromastoff, Härtemittel, Entkalker, Seifenschlammentferner und antibakterieller Wirkstoff. Ist ein aktiver Bestandteil der laktierten Ringers-Lösung und der Hartmanns-Lösung. Wird darüber hinaus für die Flüssigkeitsreanimation nach Blutverlust durch Trauma und Operationen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Unverträglich mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-33-4
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.078
MDL-Nummer MFCD00064266
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lactic acid
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Dichte 1.22
pH 2.8
Siedepunkt 119°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1720251
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5337
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 98%