Learn More
L-Kynurenin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463009 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15463009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60199.MF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zwischenprodukt bei der Zersetzung von Tryptophan
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Farbe Gelb
Summenformel C10H12N2O3
MDL-Nummer MFCD00069912
Menge 50 mg
Synonym l-kynurenine, s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, kynurenine, l, 3-anthraniloyl-l-alanine, unii-02jw4j5r44, ccris 4425, 2s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, quinurenine, kynurenin, s-alpha,2-diamino-gamma-oxobenzenebutanoic acid
InChI-Schlüssel YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
SMILES N[C@@H](CC(=O)C1=CC=CC=C1N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 208.22
PubChem CID 161166
ChEBI CHEBI:16946
Formelmasse 208.21
Physikalische Form Kristallin