Learn More
L-Isoleucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457038 1 g 1 Gramm
15467038 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60556.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 24629-25-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24629-25-2
Summenformel C6H16NO
Molekulargewicht (g/mol) 118.20
MDL-Nummer MFCD00004731
InChI-Schlüssel VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-O
Synonym l-isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methylpentan-1-ol, s-+-isoleucinol, h-isoleucinol, l-+-isoleucinol, isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methyl-pentan-1-ol, h-ile-ol, 1-pentanol, 2-amino-3-methyl-, 2s,3s
PubChem CID 2724027
IUPAC-Name (2S,3S)-2-Amino-3-Methylpentan-1-ol
SMILES CC[C@H](C)[C@H]([NH3+])CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucinol
Brechungsindex 1.4589
Siedepunkt 97°C
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Menge 1 g
Flammpunkt 100°C (212°F)
Strukturformel C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 97%