Learn More
L(+)-Isoleucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712231 1 g Glasflasche 1 Gramm
10295710 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 183940010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24629-25-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24629-25-2
Summenformel C6H16NO
Molekulargewicht (g/mol) 118.20
MDL-Nummer MFCD00004731
InChI-Schlüssel VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-O
Synonym l-isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methylpentan-1-ol, s-+-isoleucinol, h-isoleucinol, l-+-isoleucinol, isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methyl-pentan-1-ol, h-ile-ol, 1-pentanol, 2-amino-3-methyl-, 2s,3s
PubChem CID 2724027
IUPAC-Name (2S,3S)-2-Amino-3-Methylpentan-1-ol
SMILES CC[C@H](C)[C@H]([NH3+])CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Isoleucinol
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 97°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4570 to 1.46
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand + 4.50 (20.00°C c=1.6 C2H5OH)
Spezifische Drehung + 4.5
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Isoleucinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.