Learn More
L-Isoleucine, TRC
Artikelnummer. 17989644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17989644 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17989644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82017510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-32-5
Summenformel C6 H13 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
Synonym Isoleucine, L-Isoleucine, Isoleucine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methylvaleric acid, (S)-Isoleucine, (S,S)-Isoleucine, 2-Amino-3-methylvaleric acid, 2S,3S-Isoleucine, Isoleucine, (2S,3ξ)-, L-(+)-Isoleucine, L-Ile, L-Norvaline, 3-methyl-, erythro-, NSC 46708, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2S,3S)-, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, erythro-L-Isoleucine
IUPAC-Name (2S,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Menge 10 g
Formelmasse 131.0946
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur