Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucin, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15435319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435319 100 g 100 Gramm
15425319 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435319 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63045.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-32-5
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI-Schlüssel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC-Name (2S,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine
Schmelzpunkt ∽287°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 1721792
Merck Index 14,5179
Menge 100 g
Formelmasse 131.18
Optische Drehung +40° (c=5 in 6N HCl)
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver