Learn More
L-Isoleucin, > 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11378939 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11378939 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11378939 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210209291
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich >99%
Summenformel C6H13NO2
MDL-Nummer MFCD00064222 MFCD00004268
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
InChI-Schlüssel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
Menge 1 kg
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formelmasse 131.2
Reinheit (%) 1.003
Physikalische Form Pulver