Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucin, 99 %
Artikelnummer. 11438850
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11438850
Marke: Thermo Scientific Chemicals A13699.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
L-Isoleucin, CAS-Nr. 73-32-5, ist eine aliphatische Aminosäure mit verzweigter Kette. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Ernährung und wird außerdem in mehreren biologischen Mechanismen, einschließlich der Biosynthese von Proteinen, verwendet.
L-Isoleucine acts as an essential amino acid in human. It is used as a flavoring agent and nutritional supplement for foods. It is also used as an antipsychotic. It is employed as a component of proteins. Further, it stimulates immune function and promotes secretion of several hormones. In addition to this, it is used for hemoglobin formation and regulating blood sugar and energy levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Isoleucin fungiert als essentielle Aminosäure beim Menschen. Es wird als Aromastoff und Nahrungsergänzungsmittel für Lebensmittel verwendet. Es wird auch als Antipsychotikum verwendet. Es wird als Bestandteil von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus stimuliert es die Immunfunktion und fördert die Sekretion mehrerer Hormone. Darüber hinaus wird es für die Hämoglobinbildung und die Regulierung von Blutzucker und Energieniveaus verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in heißem Alkohol und heißer Essigsäure. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-32-5
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI-Schlüssel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC-Name (2S,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine
Schmelzpunkt ∼287°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1721792
Merck Index 14,5179
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol and hot acetic acid. Insoluble in ether.
Menge 100 g
Formelmasse 131.18
Optische Drehung +40° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%