Learn More
Alfa Aesar™ L-Isoleucin-7-Amido-4-Methylcumarin-Trifluoracetatsalz
Artikelnummer. 15490337
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 15490337
Marke: Alfa Aesar™ J64087.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
CAS 191723-68-9
Farbe Weiß
Summenformel C18H21F3N2O5
MDL-Nummer MFCD00152116
Synonym l-isoleucine-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, h-ile-amc tfa, l-isoleucine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, l-isolecucine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, l-isoleucine 7-amido-4-methylcoumarin, trifluoroacetate salt, trifluoroacetic acid-n-4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl-l-isoleucinamide 1/1, 2s,3s-2-amino-3-methyl-n-4-methyl-2-oxochromen-7-yl pentanamide; trifluoroacetic acid
InChI-Schlüssel XPPJTDCCTDQORL-UXZWUECBSA-N
SMILES CCC(C)C(C(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C)N.C(=O)(C(F)(F)F)O
IUPAC-Name (2S,3S)-2-amino-3-methyl-N-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)pentanamid;2,2,2-trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 402.37
Menge 50 mg
PubChem CID 24802239
Formelmasse 402.36
Physikalische Form Pulver