Learn More
L-Idarsäure-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30398770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398770 2.5 mg 2.50 Milligramm
30397039 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30398770 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI1649302.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Idaric Acid Disodium Salt
Summenformel C6 H8 Na2 O8
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O8.2Na/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4+;;/m0../s1
SMILES O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Na])[C@@H](O)C(=O)O[Na]
IUPAC-Name [(2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-oxo-6-nadiooxyhexanoyl]oxynatrium
Molekulargewicht (g/mol) 254.102
Formelmasse 254.001