Learn More
L-Hydroxyproline, für Biochemie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10356280 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10356280 5 g Kunststoffpulverbehälter 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10356280 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/2415/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 51-35-4
Schmelzpunkt 274°C
Farbe Weiß
pH 6
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C5H9NO3
MDL-Nummer 64320
Menge 5 g
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
IUPAC-Name (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.131
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
Formelmasse 131.13g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff