Learn More
L-Homoserin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. p-3776666 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10144640
Marke: Thermo Scientific Acros 204770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 672-15-1
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00063090
InChI-Schlüssel UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonym l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
PubChem CID 12647
ChEBI CHEBI:15699
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-hydroxybutansäure
SMILES C(CO)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Homoserine
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Beilstein 04, III, 1636
Spezifische Drehung -8° to -9° (22°C, 589nm) (c=2, H2O)
Merck Index 15, 4778
Spezifischer Drehzustand − 8.50 (22.00°C c=2,H2O)
Menge 1 g
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristallpulver