missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Homoarginin-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029873
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1483-01-8
C7H17ClN4O2
224.689
MFCD00012622
YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl
2723930
(2S)-2-amino-6-(diaminomethylideneamino)hexansäure, Hydrochlorid
C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1483-01-8
C7H17ClN4O2
224.689
MFCD00012622
YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl
2723930
(2S)-2-amino-6-(diaminomethylideneamino)hexansäure, Hydrochlorid
C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl

An inhibitor of alkaline phosphatase isoenzymes. It is also an inhibitor of cellular transport of arginine by a sodium-independent high affinity y+ transporter. The substitution of homoarginine for arginine or lysine renders proteins resistant to proteolysis by trypsin. Arginine residues are often located at the active centers of proteins and enzymes. Replacing these arginines with homoarginine can elucidate protein function and structural requirements.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ein Inhibitor von Isoenzymen alkalischer Phosphatase. Es ist auch ein Inhibitor des zellulären Transports von Arginin durch einen natriumunabhängigen y+ Transporter mit hoher Affinität. Die Substitution von Homoarginin für Arginin oder Lysin macht Proteine resistent gegen Proteolyse durch Trypsin. Arginin-Rückstände befinden sich häufig in den aktiven Zentren von Proteinen und Enzymen. Die Ersetzung dieser Arginine durch Homoarginin kann Proteinfunktion und strukturelle Anforderungen aufklären.

Löslichkeit
Wasserlöslich (50 mg/ml).

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Gekühlt (2 bis 7 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Homoarginine hydrochloride
Schmelzpunkt 213°C to 215°C
Beilstein 4016621
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(50mg/mL).
Formelmasse 224.69
Reinheit (%) ≥98%
Menge 1 g
Optische Drehung +18° (c=1 in 1N HCl)

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'