Learn More
L-Histidinol Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394929 1 g 1 Gramm
30390916 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394929 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH4563001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1596-64-1
Summenformel C6 H11 N3 O . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 214.09
Synonym (βS)-β-Amino-1H-imidazole-5-propanol Hydrochloride, L-(-)-Histidinoldihydrochloride, (S)-Histidinol Dihydrochloride
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(1H-Imidazol-4-yl)Propan-1-ol; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidinol dihydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
Formelmasse 213.0436