Learn More
L-Histidin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10254823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10254823 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10254823 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP382100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine
Schmelzpunkt 282°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 71-00-1
Arsen (As) 1ppm max.
pH 7.0 to 8.5
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Glührückstand 0.10% max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.0 %
Verlust bei Trocknung 0.20% max.
Summenformel C6H9N3O2
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00064315
Spezifische Drehung 12.0 to 13.0° (+ or -)
Merck Index 15, 4758
Lösungszustand (%T) 98.0% min.
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
Alpha-Vektor Histidine
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
Menge 100 g
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Formelmasse 155.16
Reinheit (%) 98.5 to 101.0%
Physikalische Form Fest