Learn More
L-Histidin, Rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073065 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
3 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. 10161760
Marke: Fisher Chemical H/0467/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 282°C
pH 7.0 to 8.5
Farbe Weiß
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Menge 100 g
Formelmasse 155.16g/mol
Physikalische Form Fest