Learn More
L-Histidin, Rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10161760 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
3 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
3 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10161760 100 g 100 Gramm
12696717 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10161760 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/0467/48
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 282 °C
pH 7.0 bis 8.5
Farbe Weiß
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Menge 100 g
Formelmasse 155,16 g/mol
Physikalische Form Fest