Learn More
L-Histidin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15517964
L-Histidin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5391639 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
100 g, Poly-Flasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 15517964
Marke: Avantor J.T.Baker 208005
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Glyoxalin-5-Alanin, L-Histidin, L--Histidin, Histidin, S-Histidin, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-Name 2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidin
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
Formelmasse 155.16
Relative Dichte 1 l = 1.44 kg
Güte Multi-Kompendium/USP
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Histidin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™ >