Learn More
L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11354429 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354429 1 kg 1 Kilogramm
11324429 25 g -
11334429 100 g -
11344429 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11354429 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210195791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00 CHF
    631.48 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 31.52 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 5934-29-2
Summenformel C6H12ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
MDL-Nummer MFCD00151027
InChI-Schlüssel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym L-Histidin-Hydrochloridhydrat, L-Histidin-Hydrochloridmonohydrat, s-2-Amino-3-1h-imidazol-4-yl-Propansäure-hydrochloridhydrat, L-Histidin, Monohydrochlorid-Monohydrat, L-Histidin, Monohydrochlorid, Monohydrat, L-Histidinhydrat-Hydrochlorid, Histidin, Monohydrochlorid, Monohydrat, l, L-Histidin, Hydrochlorid, Monohydrat, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidin, Monohydrochlorid-Monohydrat
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Formelmasse 209.6
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Pulver